Learn More
2-Chlor-6-fluorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450208
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450208 5 g 5 Gramm
11460208 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450208 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23762.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79455-63-3
Summenformel C7H3Cl2FO
Molekulargewicht (g/mol) 192.998
MDL-Nummer MFCD00178746
InChI-Schlüssel GFNAJZAKJGKJCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzoylchloride, 2-chloro-6-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-chloro-6-fluoro-benzoyl chloride, 6-chloro-2-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-chloro-6-fluoro, acmc-1behg, 2-fluoro-6-chlorobenzoyl chloride, attercop-chm at108371, 2-chloro-6-fluoro benzoyl chloride, 2-chloranyl-6-fluoranyl-benzoyl chloride
PubChem CID 2736547
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Fluorbenzoylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride
Brechungsindex 1.525
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 4980867
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 193.01
Reinheit (%) 98%