Learn More
2-Chlor-6-Fluorbenzol-1-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-fluorobenzene-1-carbonyl chloride |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 193 |
| Reinheit (%) | 97% |