Learn More
2'-Chlor-6'-Fluoracetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11461057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11461057 5 g 5 Gramm
11451057 1 g 1 Gramm
11359649 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24067.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2′-Chlor-6′-Fluoroacetophenon wird in der Medizin und als organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87327-69-3
Summenformel C8H6ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 172.58
MDL-Nummer MFCD01631390
InChI-Schlüssel DNVGZKIRMBCQEQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773578
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Chloro-6'-fluoroacetophenone
Brechungsindex 1.511
Menge 5 g
Beilstein 5862530
Synonym 2'-chloro-6'-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl ethanone, 2-chloro-6-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-6-fluorophenyl, pubchem7110, 1-acetyl-2-chloro-6-fluorobenzene, 1-acetyl-6-chloro-2-fluorobenzene, 1-2-chloro-6-fluoro-phenyl-ethanone, ethanone,1-2-chloro-6-fluorophenyl
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
IUPAC-Name 1-(2-Chlor-6-fluorophenyl)ethan-1-on
Formelmasse 172.59
Reinheit (%) 97%