missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlor-6,7-dimethoxychinazolin-4-amin, Mikromol™
Beschreibung
2-Chlor-6,7-dimethoxychinazolin-4-amin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine |
| CAS | 23680-84-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H10 Cl N3 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Doxazosin USP Related Compound C, Doxazosin USP RC C, 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Terazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Alfuzosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Quinazoline, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy- (8CI), 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound C, Alfuzosin Hydrochloride Impurity B, Doxazosin Mesilate Impurity F, Prazosin Hydrochloride Impurity A, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity A, Alfuzosin Impurity B, Doxazosin Impurity F, Prazosin Impurity A, Terazosin Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14) |
| SMILES | COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-6,7-Dimethoxychinazolin-4-Amin |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?