Learn More
2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin, TRC
Artikelnummer. 30357088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357088 10 g 10 Gramm
30351576 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30357088 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC59617610G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 52334-81-3
Summenformel C6H3ClF3N
Menge 10 g
Synonym 5-Trifluoromethyl-2-chloropyridine
InChI-Formel InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
SMILES FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1
IUPAC-Name 2-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 181.54
Formelmasse 180.9906