Learn More
2-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348035 25 g 25 Gramm
11358035 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348035 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08207.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52334-81-3 | C6H3ClF3N | 181.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52334-81-3
Summenformel C6H3ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 181.54
MDL-Nummer MFCD00042225
InChI-Schlüssel JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2,5-ctf, pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ccris 6430, 5-trifluoromethyl-2-chloropyridine, unii-c9g66d966b, 2-chloro-5-trifluoropyridine, 2-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 92342
IUPAC-Name 2-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 29°C to 33°C
Dichte 1.417
Siedepunkt 152°C to 153°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3649688
Formelmasse 181.55
Reinheit (%) 97%