Learn More
2-Chlor-5-(Trifluormethyl)phenyl isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392337 5 g 5 Gramm
11382337 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09899.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 50528-86-4 | C8H3ClF3NO | 221.563 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50528-86-4
Summenformel C8H3ClF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 221.563
MDL-Nummer MFCD00037029
InChI-Schlüssel WEPYOPYMWSHRIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-chloro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, isocyanic acid 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ester, 2-chloro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem5026, acmc-1aq1j, timtec-bb sbb006656, 1-mercapto-2-methyl-propan-2-ol
PubChem CID 2733263
IUPAC-Name 1-Chlor-2-isocyanato-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Dichte 1.48
Siedepunkt 52°C to 53°C (3 mmHg)
Flammpunkt 92°C (197°F)
Brechungsindex 1.489
Menge 5 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 2112804
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 221.57
Reinheit (%) 97%