Learn More
2-Chlor-5-(Trifluormethyl)Benzylamin, 97 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine |
| Siedepunkt | 90°C to 94°C (13 mmHg) |
| Flammpunkt | 100°C (212°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Beilstein | 2835666 |
| IUPAC-Name | [2-chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]methanamin |
| Formelmasse | 209.6 |
| Reinheit (%) | 97% |