Learn More
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11425717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425717 5 g 5 Gramm
11415717 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24295.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 657-05-6
Summenformel C8H3Cl2F3O
Molekulargewicht (g/mol) 243.006
MDL-Nummer MFCD01631634
InChI-Schlüssel FRARPACTAFPNNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl, acmc-1b8q9, 2-chloro-5-trifluoromethyl-benzoyl chloride, 2-chloranyl-5-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-chloro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 2778106
IUPAC-Name 2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Siedepunkt 59°C to 61°C (1 mmHg)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.497
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1878576
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 243.01
Reinheit (%) 97%