Learn More
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride |
| Siedepunkt | 117°C to 119°C (1.0 mmHg) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 279.07 |
| Reinheit (%) | 97% |