Learn More
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzolboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354546 5 g 5 Gramm
11344546 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20104.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 182344-18-9 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 182344-18-9
Summenformel C7H5BClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.37
MDL-Nummer MFCD00797335
InChI-Schlüssel YVMXEHZEYONARR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylboronicacid, boronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, pubchem1800, acmc-1c23a, ksc489k6p
PubChem CID 2782670
IUPAC-Name [2-chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)Cl)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Menge 5 g
Formelmasse 224.38
Reinheit (%) 96%