Learn More
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 279.06 |
| Reinheit (%) | 97% |