Learn More
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478606 100 g 100 Gramm
11468606 25 g 25 Gramm
11488606 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16004.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 121-50-6 | C7H5ClF3N | 195.569 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-50-6
Summenformel C7H5ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 195.569
MDL-Nummer MFCD00007673
InChI-Schlüssel VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl aniline, fast orange rd oil, fast orange salt rd, orange salt nrd, benzenamine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, fast orange rd salt, daito orange salt rd, diazo fast orange rd, fast orange salt rda
PubChem CID 8475
IUPAC-Name 2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Schmelzpunkt 8°C to 10°C
Dichte 1.424
Siedepunkt 82°C to 83°C (9 mmHg)
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.499
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 879910
Formelmasse 195.57
Reinheit (%) 97%