Learn More
2'-Chlor-5'-(Trifluormethyl)acetophenon, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425537 5 g 5 Gramm
11415537 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23524.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 71648-45-8 | C9H6ClF3O | 222.591 g/mol
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Chlor-5′-(trifluoromethyl)acetophenon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser 0.11 g/l bei 25 °C.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71648-45-8
Summenformel C9H6ClF3O
Molekulargewicht (g/mol) 222.591
MDL-Nummer MFCD00045092
InChI-Schlüssel YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-chloro-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-chloro-5-trifluoromethyl acetophenone, acetophenone, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 3-acetyl-4-chlorobenzotrifluoride, ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-2-chloro-5-trifluoromethyl benzene, pubchem4210
PubChem CID 144502
IUPAC-Name 1-[2-Chlor-5-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water 0.11g/L @ 25°C.
Formelmasse 222.6
Reinheit (%) ≥97%