Learn More
2-Chlor-5-Propylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10140652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10140652 50 g 50 Gramm
10140602 1 g 1 Gramm
10130652 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10140652 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RJC02409EE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 219555-98-3
Summenformel C7H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
MDL-Nummer MFCD00799403
InChI-Schlüssel WVPHBBSAPVBUGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 2-chloro-5-propyl-pyrimidine, 2-chloro-5-n-propyl-pyrimidine, pubchem7036, acmc-1ccry, 5-propyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro5-n-propylpyrimidine, 2-chloranyl-5-propyl-pyrimidine
PubChem CID 2735784
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Propylpyrimidin
SMILES CCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-propylpyrimidine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 50 g
Formelmasse 156.62
Reinheit (%) 97%