Learn More
2-Chlor-5-(Pentafluorothio)Benzamid, 97 %
Artikelnummer. 15467587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467587 250 mg 250 Milligramm
15457587 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35872.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1431329-71-3
Summenformel C7H5ClF5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 281.625
MDL-Nummer MFCD22988934
InChI-Schlüssel ISPQOXNUNOTXHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-pentafluorothio benzamide, 2-chloro-5-pentafluorosulfur benzamide, 2-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzamide
PubChem CID 73995213
IUPAC-Name 2-chlor-5-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzamid
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)C(=O)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 281.63
Reinheit (%) 97%