Learn More
2-Chlor-5-nitroimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15417648 5 g 5 Gramm
15427648 250 mg 250 Milligramm
15407648 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15417648 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61141.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57531-37-0 | C3H2ClN3O2 | 147.518 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57531-37-0
Summenformel C3H2ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 147.518
MDL-Nummer MFCD08705680
InChI-Schlüssel BOJZBRDIZUHTCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitroimidazole, 2-chloro-4-nitro-1h-imidazole, 2-chloro-5-nitroimidazole, 1h-imidazole, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-3h-imidazole, nitrochloroimidazole, acmc-1ayku, 2-chloro-4-nitrroimidazole, ksc490o8f
PubChem CID 42409
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Nitro-1H-Imidazol
SMILES C1=C(NC(=N1)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-nitroimidazole
Menge 5 g
Formelmasse 147.52
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest