Learn More
2-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11366926 100 g 100 Gramm
11356926 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06623.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 777-37-7 | C7H3ClF3NO2 | 225.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 777-37-7
Summenformel C7H3ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 225.55
MDL-Nummer MFCD00007296
InChI-Schlüssel HQROXDLWVGFPDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro-2-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-chloronitrobenzene, 2-trifluoromethyl-4-nitrochlorobenzene, 2-chloro-5-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-nitro-2-trifluoromethyl chlorobenzene, 1-chloro-2-trifluoromethyl-4-nitrobenzene, 5-nitro-2-chlorobenzotrifluoride
PubChem CID 61213
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Nitro-2-(Trifluoromethyl)-Benzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Schmelzpunkt ∼22°C
Dichte 1.547
Siedepunkt 232°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.508
Menge 100 g
Beilstein 2216169
Formelmasse 225.55
Reinheit (%) 98%