Learn More
2-Chlor-5-Nitrobenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15477577 25 g 25 Gramm
15487577 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35800.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 34052-37-4 | C13H8ClNO3 | 261.661 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34052-37-4
Summenformel C13H8ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 261.661
MDL-Nummer MFCD00007295
InChI-Schlüssel HRPHZUAPQWJPCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitrobenzophenone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl methanone, 2-chloro-5-nitrophenyl-phenylmethanone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl ketone, acmc-1aifx, methanone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl, 5-nitro-2-chlorobenzophenone, 2-chloro-5-nitro-benzophenone, hrphzuapqwjpcz-uhfffaoysa
PubChem CID 118591
IUPAC-Name (2-chlor-5-nitrophenyl)-phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-nitrobenzophenone
Schmelzpunkt 78°C to 84°C
Menge 25 g
Formelmasse 261.66
Reinheit (%) 98%