Learn More
2-Chlor-5-Nitrobenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495697
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495697 25 g 25 Gramm
11485697 5 g 5 Gramm
11405707 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24287.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16588-02-6 | C7H3ClN2O2 | 182.563 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16588-02-6
Summenformel C7H3ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.563
MDL-Nummer MFCD00007292
InChI-Schlüssel ZGILLTVEEBNDOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-chloro-5-nitro, 2-chlor-5-nitrobenzonitril german, 5-nitro-2-chlorobenzonitrile, chembl52706, 2-chloro-5-nitro-benzonitrile, 2-chloro-5-nitrobenzenecarbonitrile, 4-chloro-3-cyano-1-nitrobenzene, 2-chlor-5-nitrobenzonitril, pubchem4740, 2-chloro-5-nitrobenzonitril
PubChem CID 85504
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Nitrobenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Menge 25 g
Beilstein 1818642
Formelmasse 182.57
Reinheit (%) 99%