Learn More
2-Chlor-5-nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30352190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30352190 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352190 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37405550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
CAS 2516-96-3
Summenformel C7 H4 Cl N O4
Menge 50 g
Synonym 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. M (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Chlor-5-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 201.56
Formelmasse 200.9829