Learn More
2-Chlor-5-nitrobenzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30050699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050699 100 mg 100 Milligramm
30050294 25 mg 25 Milligramm
30461305 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30050699 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0217.15
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Chlor-5-nitrobenzoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
CAS 2516-96-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H4 Cl N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. M (EP), Mesalazine Impurity M
InChI-Formel InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Chlor-5-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 201.56
Menge 100 mg
Formelmasse 200.9829 g/mol