Learn More
2-Chlor-5-Nitrobenzaldehyd, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10769003 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10769003 25 g Glasflasche 25 Gramm
10696611 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10769003 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 404870250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6361-21-3 | Molecular Formula: C7H4ClNO3 | Molecular Weight: 185.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6361-21-3
Summenformel C7H4ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 185.56
MDL-Nummer MFCD00007293
InChI-Schlüssel VFVHWCKUHAEDMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-chloro-5-nitro, 3-nitro-6-chlorobenzaldehyde, 2-chloro-5-nitro-benzaldehyde, unii-pf4ill0i3h, pf4ill0i3h, 2-chlor-5-nitrobenzaldehyd, pubchem7375, wln: wnr dg cvh, chloro-5-nitrobenzaldehyde, asischem r37046
PubChem CID 72933
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Nitrobenzaldehyd
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 76°C to 82°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3(NO2)CHO
Menge 25 g
Beilstein 07,262
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 185.57
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver