Learn More
2-Chlor-5-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417417 500 g 500 Gramm
11407417 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15102.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6283-25-6 | C6H5ClN2O2 | 172.568 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6283-25-6
Summenformel C6H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.568
MDL-Nummer MFCD00007668
InChI-Schlüssel KWIXNFOTNVKIGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitroaniline, 2-chloro-5-nitro aniline, aniline, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitrobenzenamine, aniline, 6-chloro-3-nitro, 2-chloro-5-nitrophenylamine, 2-chloro-5-nitro-benzamine, pubchem21904, 3-nitro-6-chloroaniline
PubChem CID 22691
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Nitroanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-nitroaniline
Schmelzpunkt 117°C to 121°C
Flammpunkt 191°C (375°F)
Geruch Weak, Characteristic
Menge 500 g
UN-Nummer UN2237
Beilstein 2208878
Formelmasse 172.57
Reinheit (%) 98%