Learn More
2-Chlor-5-Nitro-N-(4-pyridyl)Benzamid
Artikelnummer. 15446399
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 15446399
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64455.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Eine zellpermeable Chloro-Nitro-Benzamido-Verbindung, die als potenter, spezifischer, irreversibler und hochaffiner Antagonist von PPAR wirkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 313516-66-4
Summenformel C12H8ClN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 277.664
MDL-Nummer MFCD00121849
InChI-Schlüssel FRPJSHKMZHWJBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinylbenzamide, 2-chloro-5-nitro-n-pyridin-4-yl benzamide, 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridyl benzamide, benzamide, 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinyl, 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinyl-benzamide, d03bpg, d08gqc, 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinyl benzamide, benzamide,2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinyl, n1-4-pyridyl-2-chloro-5-nitrobenzamide
PubChem CID 2777391
IUPAC-Name 2-chlor-5-nitro-N-pyridin-4-ylbenzamid
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)NC2=CC=NC=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-nitro-N-(4-pyridyl)benzamide
Farbe Weiß
Menge 50 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO at 10mg/ml. Insoluble in water.
Formelmasse 277.66
Physikalische Form Fest