Learn More
2-Chlor-5-Methylthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420227 5 g 5 Gramm
11430227 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21657.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 17249-82-0 | C5H5ClS | 132.605 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von Dithienylcyclopenten-optischen Molekülschaltern verwendet. Es wird auch als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17249-82-0
Summenformel C5H5ClS
Molekulargewicht (g/mol) 132.605
MDL-Nummer MFCD01632145
InChI-Schlüssel JSMMZMYGEVUURX-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-chloro-5-methyl, pubchem5197, acmc-209e4p, 2-chloro-5-methyl-thiophene, ksc497i0h, 2-chloranyl-5-methyl-thiophene
PubChem CID 140208
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Methylthiophen
SMILES CC1=CC=C(S1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-methylthiophene
Dichte 1.21
Siedepunkt 155°C to 156°C
Flammpunkt 47°C (117°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.5356
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 132.61
Reinheit (%) 97%