Learn More
2-Chlor-5-Methylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive and synthetic chemistry. Also used as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der organischen Synthese, in katalytischen Substanzen, in petrochemischen Additiven und in der synthetischen Chemie verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wird in der organischen Synthese, in katalytischen Substanzen, in petrochemischen Additiven und in der synthetischen Chemie verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-5-methylpyrimidine |
Schmelzpunkt | 89°C to 92°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 108732 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 128.56 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |