Learn More
2-Chlor-5-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11386629 5 g 5 Gramm
11396629 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386629 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26209.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 95-81-8 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-81-8
Summenformel C7H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 141.60
MDL-Nummer MFCD00007674
InChI-Schlüssel HPSCXFOQUFPEPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-chloro-5-methyl, 6-chloro-m-toluidine, 3-amino-4-chlorotoluene, 2-chlor-5-methyl-aniline, 2-chloro-5-methylbenzenamine, 2-chloro-5-methylphenylamine, ccris 2888, 2-chloro-5-methyl aniline, 6-chlor-meta-toluidin, pubchem18921
PubChem CID 66770
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Methylanilin
SMILES CC1=CC=C(Cl)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-methylaniline
Schmelzpunkt 31°C to 33°C
Siedepunkt 228°C to 230°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2239
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) 98%