Learn More
2-Chlor-5-Methoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490098
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490098 5 g 5 Gramm
15480098 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53359.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89694-46-2 | C7H8BClO3 | 186.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89694-46-2
Summenformel C7H8BClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.40
MDL-Nummer MFCD06659858
InChI-Schlüssel REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid
PubChem CID 17750233
IUPAC-Name (2-Chlor-5-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES COC1=CC=C(Cl)C(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Menge 5 g
Formelmasse 186.4
Reinheit (%) 98%