missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlor-5-methoxyanilin hydrochloride, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7046219
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11323107

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13490.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 85006-21-9
Summenformel C7H9Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 194.06
MDL-Nummer MFCD00012962
InChI-Schlüssel NQWBPXKJBZYGHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-methoxyaniline hydrochloride, 3-amino-4-chloroanisole hydrochloride, 6-chloro-m-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxyaniline hcl, 6-chloro-meta-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxyanilinehydrochloride, benzenamine, 2-chloro-5-methoxy-, hydrochloride, timtec-bb sbb008038, pubchem3658, pubchem3660
PubChem CID 2723900
IUPAC-Name 2-Chlor-5-methoxyanilin;hydrochlorid
SMILES [Cl-].COC1=CC=C(Cl)C([NH3+])=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride
Schmelzpunkt ∽207°C (decomposition)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3699386
Formelmasse 194.06
Reinheit (%) 99%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt