Learn More
2-Chlor-5-methoxyanilin hydrochloride, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343107
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11343107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13490.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85006-21-9
Summenformel C7H9Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 194.06
MDL-Nummer MFCD00012962
InChI-Schlüssel NQWBPXKJBZYGHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-methoxyaniline hydrochloride, 3-amino-4-chloroanisole hydrochloride, 6-chloro-m-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxyaniline hcl, 6-chloro-meta-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxyanilinehydrochloride, benzenamine, 2-chloro-5-methoxy-, hydrochloride, timtec-bb sbb008038, pubchem3658, pubchem3660
PubChem CID 2723900
IUPAC-Name 2-Chlor-5-methoxyanilin;hydrochlorid
SMILES [Cl-].COC1=CC=C(Cl)C([NH3+])=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride
Schmelzpunkt ∽207°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3699386
Formelmasse 194.06
Reinheit (%) 99%