Learn More
2-Chlor-5-methoxyanilin hydrochloride, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride |
| Schmelzpunkt | ∽207°C (decomposition) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3699386 |
| Formelmasse | 194.06 |
| Reinheit (%) | 99% |