Learn More
2-Chlor-5-Methoxyanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328986 100 g 100 Gramm
11308986 5 g 5 Gramm
11318986 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328986 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20162.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2401-24-3 | C7H8ClNO | 157.597 g/mol
2-Chloro-5-methoxyaniline is used in the preparation of 4-amino-5-chloro-2-methoxyphenyl thiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-5-methoxyanilin kommt bei der Herstellung von 4-Amino-5-chlor-2-methoxyphenylthiocyanat zur Anwendung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2401-24-3
Summenformel C7H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 157.597
MDL-Nummer MFCD00047830
InChI-Schlüssel GBOUQGUQUUPGLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-m-anisidine, 3-amino-4-chloroanisole, benzenamine, 2-chloro-5-methoxy, 2-chloro-5-methoxy-aniline, 6-chloro-m-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxy-phenylamine, 2-chloro-5-methoxybenzenamine hydrochloride, 6-chloro-meta-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxyanilinehydrochloride, timtec-bb sbb008038
PubChem CID 75460
IUPAC-Name 2-Chlor-5-methoxyanilin
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-methoxyaniline
Schmelzpunkt 27°C
Siedepunkt 135°C to 137°C (12 mmHg)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.5865
Menge 100 g
UN-Nummer UN2233
Beilstein 2082193
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) ≥98%