Learn More
2-Chlor-5-Methoxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15216048 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15216048 5 g 5 Gramm
15226048 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15216048 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453780050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2401-24-3 | C7H8ClNO | 157.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2401-24-3
Summenformel C7H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 157.6
InChI-Schlüssel GBOUQGUQUUPGLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-m-anisidine, 3-amino-4-chloroanisole, benzenamine, 2-chloro-5-methoxy, 2-chloro-5-methoxy-aniline, 6-chloro-m-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxy-phenylamine, 2-chloro-5-methoxybenzenamine hydrochloride, 6-chloro-meta-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxyanilinehydrochloride, timtec-bb sbb008038
PubChem CID 75460
IUPAC-Name 2-Chlor-5-methoxyanilin
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-methoxyaniline
Schmelzpunkt 23.0°C to 27.0°C
Dichte 1.2610g/mL
Siedepunkt 135.0°C to 137.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Brechungsindex 1.588
Menge 5 g
Relative Dichte 1.261
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-methoxyaniline, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.