Learn More
2-Chlor-5-Iodpyrimidin, 95 %, Acros Organics
Artikelnummer. 15299906 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15299906 1 g 1 Gramm
15209916 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15299906 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454070010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 32779-38-7
Summenformel C4H2ClIN2
Molekulargewicht (g/mol) 240.43
MDL-Nummer MFCD06200210
InChI-Schlüssel WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1714223
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Iodpyrimidin
SMILES ClC1=NC=C(I)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-iodopyrimidine
Schmelzpunkt 135°C to 136°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym pyrimidine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-pyrimidine, pubchem21488, acmc-209hvo, 2-cloro-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2-chloropyrimidine, ksc569e7p, pyrimidine,2-chloro-5-iodo
Formelmasse 240.43
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-iodopyrimidine, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.