Learn More
2-Chlor-5-iodpyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10649194
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
69045-79-0
C5H3ClIN
239.44
QWLGCWXSNYKKDO-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-indopyridine, 2-chloro-5-iodo-pyridine, pyridine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo pyridine, zlchem 492, pubchem2078, acmc-1bafa, 2-chloro-5 iodopyridine, 2-chloro-5-iodopyridine, 5-iodo-2-chloro-pyridine
4397176
2-Chlor-5-Iodpyridin
C1=CC(=NC=C1I)Cl
69045-79-0
C5H3ClIN
239.44
QWLGCWXSNYKKDO-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-indopyridine, 2-chloro-5-iodo-pyridine, pyridine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo pyridine, zlchem 492, pubchem2078, acmc-1bafa, 2-chloro-5 iodopyridine, 2-chloro-5-iodopyridine, 5-iodo-2-chloro-pyridine
4397176
2-Chlor-5-Iodpyridin
C1=CC(=NC=C1I)Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-iodopyridine
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 96.0°C to 99.0°C
Farbe Beige-gelb bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 239.44
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-iodopyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.