Learn More
2-Chlor-5-iodpyridin, ≥ 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 379070050
Additional Details : CAS : 69045-79-0 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10421533
  • 140.00 CHF / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Chemische Identifikatoren
69045-79-0
239.44
2-chloro-5-indopyridine, 2-chloro-5-iodo-pyridine, pyridine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo pyridine, zlchem 492, pubchem2078, acmc-1bafa, 2-chloro-5 iodopyridine, 2-chloro-5-iodopyridine, 5-iodo-2-chloro-pyridine
2-Chlor-5-Iodpyridin
C5H3ClIN
QWLGCWXSNYKKDO-UHFFFAOYSA-N
4397176
C1=CC(=NC=C1I)Cl
Spezifikation
2-Chloro-5-iodopyridine
Glasflasche
96.0°C to 99.0°C
69045-79-0
100.0
C5H3ClIN
Solubility in water: insoluble
C1=CC(=NC=C1I)Cl
239.44
239.44
98+%
Authentic
Beige-gelb bis weiß
5g
98.0
98% min. (HPLC)
2-chloro-5-indopyridine, 2-chloro-5-iodo-pyridine, pyridine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo pyridine, zlchem 492, pubchem2078, acmc-1bafa, 2-chloro-5 iodopyridine, 2-chloro-5-iodopyridine, 5-iodo-2-chloro-pyridine
QWLGCWXSNYKKDO-UHFFFAOYSA-N
2-Chlor-5-Iodpyridin
4397176
Kristallines Pulver oder Flocken
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-iodopyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation