Learn More
2-Chlor-5-iodbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398976
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11398976
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20161.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19094-56-5 | C7H4ClIO2 | 282.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19094-56-5
Summenformel C7H4ClIO2
Molekulargewicht (g/mol) 282.46
MDL-Nummer MFCD00079731
InChI-Schlüssel GEBYSTBEDVQOTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-iodo, pubchem3649, acmc-209eug, 5-iodo-2-chlorobenzoic acid, ksc174i1h, benzoicacid, 2-chloro-5-iodo, buttpark 100\01-43, 2-chloro-5-iodobenzoic acid
PubChem CID 519638
IUPAC-Name 2-Chlor-5-iodbenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CC(I)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-iodobenzoic acid
Schmelzpunkt 156°C to 161°C
Menge 100 g
Beilstein 2254110
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 282.46
Reinheit (%) 97%