Learn More
2-Chlor-5-hydroxy-3-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7041707
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15442429
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64986.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54232-03-0
Summenformel C6H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 143.57
MDL-Nummer MFCD11519295
InChI-Schlüssel UGDSWVXJJFIVAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine, 2-chloro-5-hydroxy-3-methylpyrdine, 6-chloro-5-methyl-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 6-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-hydroxy-3-picoline, 6-chloro-5-methyl-3-pyridinol, 2-chloro-3-methyl-5-hydroxypyridine, pubchem12478, acmc-209len, 6-chloro-5-methylpyridine-3-ol
PubChem CID 12852015
IUPAC-Name 6-Chlor-5-Methylpyridin-3-ol
SMILES CC1=CC(O)=CN=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine
Menge 250 mg
Formelmasse 143.57
Reinheit (%) 97%