Learn More
2-Chlor-5-fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3735973
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
3827-49-4
C6H4ClFO
146.55
MFCD00042524
CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
2724522
2-chloro-5-fluorophenol
OC1=CC(F)=CC=C1Cl
3827-49-4
C6H4ClFO
146.55
MFCD00042524
CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
2724522
2-chloro-5-fluorophenol
OC1=CC(F)=CC=C1Cl
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-fluorophenol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 183°C to 185°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H3(OH)Cl
Brechungsindex 1.5240 to 1.526
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aqueous alkali,soluble in most common organic solvents
Formelmasse 146.55
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig