Learn More
2-Chlor-5-fluorphenol, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 249960250
Additional Details : CAS : 3827-49-4 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10423835
  • 170.00 CHF / 25 Gramm
Verfügbar ab
09-02-2021
Chemische Identifikatoren
3827-49-4
146.55
CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
2724522
C1=CC(=C(C=C1F)O)Cl
C6H4ClFO
MFCD00042524
2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
2-Chlor-5-fluorphenol
Spezifikation
2-Chloro-5-fluorophenol
Glasflasche
183°C to 185°C
25g
97.5
97.5% min. (GC)
FC6H3(OH)Cl
2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
2-Chlor-5-fluorphenol
2724522
Flüssig
Authentic
1.5240 to 1.526
Farblos bis hellgelb
3827-49-4
100.0
C6H4ClFO
MFCD00042524
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aqueous alkali,soluble in most common organic solvents
C1=CC(=C(C=C1F)O)Cl
146.55
146.55
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation