Learn More
2-Chlor-5-(Difluormethoxy)Benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484867
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15484867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32178.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017779-54-2
Summenformel C8H6BrClF2O
Molekulargewicht (g/mol) 271.486
MDL-Nummer MFCD09832368
InChI-Schlüssel NLCSHYHRPBCBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-difluoromethoxy benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-chloro-4-difluoromethoxy benzene, 2-chloro-5-difluoromethoxy benzyl bromide, jrd
PubChem CID 46737682
IUPAC-Name 2-(brommethyl)-1-chlor-4-(difluormethoxy)benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)F)CBr)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide
Brechungsindex 1.535
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 271.49
Reinheit (%) 97%