Learn More
2-Chlor-5,5-Dimethyl-1,3-Cyclohexandion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469115
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15469115 250 mg 250 Milligramm
11309266 1 g 1 Gramm
15407927 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469115 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51035.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7298-89-7 | C8H11ClO2 | 174.624 g/mol
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-5,5-Dimethyl-1,3-Cyclohexandion wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7298-89-7
Summenformel C8H11ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.624
MDL-Nummer MFCD00010502
InChI-Schlüssel VOBIHUAWDXUCPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimedone, 2-chlorodimedone, monochlorodimedone, 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 1,1-dimethyl-4-chloro-3,5-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-chloro-5,5-dimethyl, monochlorodimedon
PubChem CID 122278
IUPAC-Name 2-Chlor-5,5-Dimethylcyclohexan-1,3-Dion
SMILES CC1(CC(=O)C(C(=O)C1)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Schmelzpunkt 161°C to 164°C
Menge 250 mg
Beilstein 2326749
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 174.62
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione