Learn More
2-Chlor-5-(3-fluorbenzylcarbamoyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15432356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15432356 250 mg 250 Milligramm
15422356 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55931.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1449133-71-4
Summenformel C14H12BClFNO3
Molekulargewicht (g/mol) 307.512
MDL-Nummer MFCD20040333
InChI-Schlüssel BULLMNJRUBFQST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-3-fluorobenzylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-chloro-5-3-fluorophenyl methyl carbamoyl phenylboronic acid, 2-chloro-5-3-fluorobenzylcarbamoyl phenylboronic acid
PubChem CID 73996195
IUPAC-Name [2-chlor-5-[(3-fluorphenyl)methylcarbamoyl]phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NCC2=CC(=CC=C2)F)Cl)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(3-fluorobenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 307.51
Reinheit (%) 97%