Learn More
2-Chlor-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-on (90%), TRC
Artikelnummer. 30360267
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360267 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360267 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36500010G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4H-1,2,3-benzodioxaphosphorin-4-one
CAS 5381-99-7
Summenformel C7 H4 Cl O3 P
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H4ClO3P/c8-12-10-6-4-2-1-3-5(6)7(9)11-12/h1-4H
SMILES ClP1OC(=O)c2ccccc2O1
IUPAC-Name 2-Chlor-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 202.53
Formelmasse 201.9587