Learn More
2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30364124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364124 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364124 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC42197510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS 33034-67-2
Summenformel C5 H2 Cl F3 N2
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-2-1-3(11-4)5(7,8)9/h1-2H
SMILES FC(F)(F)c1ccnc(Cl)n1
IUPAC-Name 2-Chlor-4-(trifluormethyl)-pyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 182.53
Formelmasse 181.9859