Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chlor-4-(trifluormethyl)-pyrimidin, 97 %
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| Siedepunkt | 60°C (10 mmHg) |
| Flammpunkt | 49°C (120°F) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Formelmasse | 182.53 |
| Reinheit (%) | 97% |