Learn More
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448395 250 mg 250 Milligramm
15416127 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448395 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33311.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 279252-26-5
Summenformel C8H5BrClF3
Molekulargewicht (g/mol) 273.477
MDL-Nummer MFCD14155638
InChI-Schlüssel AIZUUFYFLNVTQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chloro-4-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-4-trifluoromethylbenzylbromide, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzylbromide, benzene,1-bromomethyl-2-chloro-4-trifluoromethy
PubChem CID 22058559
IUPAC-Name 1-(brommethyl)-2-chlor-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Brechungsindex 1.511
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 273.48
Reinheit (%) 97%