Learn More
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2698048
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10754013
Marke: Thermo Scientific Maybridge SEW01287DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-54-6
Summenformel C7H3Cl2F3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 279.05
MDL-Nummer MFCD00052912
InChI-Schlüssel NJXDBSSSDPOAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem5104, acmc-1bwmt
PubChem CID 2736675
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid
Formelmasse 279.06
Reinheit (%) 97%