Learn More
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484933 25 g 25 Gramm
11474933 5 g 5 Gramm
11389429 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484933 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12242.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39885-50-2 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39885-50-2
Summenformel C7H5ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 195.57
MDL-Nummer MFCD00042563
InChI-Schlüssel MBBUTABXEITVNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-chlorobenzotrifluoride, 4-amino-5-chloro-benzotrifluoride, benzenamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-aminobenzotrifluoride, 2-chloro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylamine, 4-amino-3-chloro-benzotrifluoride, pubchem2474
PubChem CID 162001
IUPAC-Name 2-chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4- (trifluoromethyl)aniline
Dichte 1.434
Siedepunkt 214°C to 218°C
Flammpunkt 103°C (217°F)
Brechungsindex 1.5015
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 4179703
Formelmasse 195.57
Reinheit (%) 98%